O111
Octoclothepin maleate salt
solid
Sinonimo/i:
1-(8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazine maleate salt
Scegli un formato
CHF 88.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 88.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CCN(CC1)C2Cc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C19H21ClN2S.C4H4O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)17-12-14-4-2-3-5-18(14)23-19-7-6-15(20)13-16(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,13,17H,8-12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
GWKBZIADWSOIQV-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)