Vai a
P1269
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥98% (TLC), powder, PKC activator
Sinonimo/i:
PDBu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 106.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 329.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 690.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6551234
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 106.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phorbol 12,13-dibutyrate, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
clear light yellow
solubility
H2O: 30 μM, DMSO: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)[C@@H](C=C(CO)C[C@@]3(O)[C@H]2C=C(C)C3=O)[C@@H]4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChI key
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Gene Information
mouse ... Prkcd(18753)
Application
Phorbol 12,13-dibutyrate has been used as a protein kinase C (PKC) activator to study its effects on human organic anion transporter 4 (hOAT4) activity.[1] It has also been used as a PKC activator to analyze its effects on galectin-3 expression and matrix production in HL-1 cells.[2]
Biochem/physiol Actions
Phorbol 12,13-dibutyrate (PDBu) is a potent activator of protein kinase C (PKC). It is more hydrophilic than phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), which facilitates washing PDBu out of cells in tissue culture.[3] PDBu activates endothelial nitric oxide synthase expression in primary human umbilical vein endothelial cells, which in turn correlates with PKC α and ε expression.[4]
Features and Benefits
Less hydrophobic then PMA, making it easier to wash out of cells in tissue culture.
Preparation Note
Stock solution cannot be made in aqueous media; dissolve in a water-miscible organic solvent before dilution to working concentrations in aqueous media.
Disclaimer
Photosensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8014524390C9623
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
C9623
Chetomin
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid (crystalline)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 30 μM, acetone: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
color
clear light yellow
color
white
color
white to pale yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Quynh Nhu Dinh et al.
Aging, 9(6), 1595-1606 (2017-07-01)
Aging is commonly associated with chronic low-grade inflammation and hypertension but it is unknown whether a cause-effect relationship exists between them. We compared the sensitivity of young adult (8-12 w) and aged (23-31 mo) male C57Bl6J mice to develop hypertension
Mirjana Efremova et al.
Nature communications, 9(1), 32-32 (2018-01-04)
The cancer immunoediting hypothesis postulates a dual role of the immune system: protecting the host by eliminating tumor cells, and shaping the tumor by editing its genome. Here, we elucidate the impact of evolutionary and immune-related forces on editing the
Kazuhiro Irie et al.
Pharmacology & therapeutics, 93(2-3), 271-281 (2002-08-23)
Conventional and novel protein kinase C (PKC) isozymes contain two cysteine-rich C1 domains (C1A and C1B), both of which are candidate phorbol-12, 13-dibutyrate (PDBu)-binding sites. We synthesized C1 peptides of 50-70 residues corresponding to all PKC isozyme C1 domains using
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P1269-5MG04061834354338
P1269-1MG04061826676431
P1269-10MG04061833273364