Vai a
P1174
Microcapillary tube, calibrated
capacity 100 μL
Sinonimo/i:
Calibrated Capillary Tube, Capillary Tube, Microcapillary Tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-100
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
100 μL
color
color-coded blue
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0799P0924P0674
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-040
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
100 μL
capacity
20 μL
capacity
40 μL
capacity
10 μL
color
color-coded blue
color
color-coded black
color
color-coded yellow
color
color-coded orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)