Vai a
P0674
Microcapillary tube, calibrated
capacity 10 μL
Sinonimo/i:
Calibrated Capillary Tube, Micropipette Tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-010
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
10 μL
color
color-coded orange
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0924P0799P1049
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-040
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-050
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
color
color-coded orange
color
color-coded yellow
color
color-coded black
color
color-coded green
capacity
10 μL
capacity
40 μL
capacity
20 μL
capacity
50 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)