Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-321-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721750
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
- l-norleucine on high glucose-induced insulin sensitivity and mitochondrial function in skeletal muscle cells. This study explores the beneficial effects of L-Norleucine on insulin sensitivity and mitochondrial function, underlining its potential in metabolic pathway research and its application in managing diabetes through targeted amino acid therapy (Ding et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Norleucine is a synthetic amino acid commonly used as an internal standard.
Other Notes
Non-essential amino acid.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) detection | application(s) detection |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?