Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 62.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
L-Norleucine, suitable for amino acid analysis, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
mp
>300 °C (lit.)
suitability
suitable for amino acid analysis
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder or crystals |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioUltra |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) detection | application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?