Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 64.30 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2C10H7
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-194-7
Beilstein/REAXYS Number:
1868291
MDL number:
CHF 64.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
impurities
<0.2% Free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI key
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Naphthyl acetate has been used as a substrate:
- in substrate sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to examine the composition of lipases in larvae and adult specimens
- in the preparation of zymograms to identify proteins with lipase activity
- to measure non-specific esterase activity[1] and β-esterase enzyme activity[2]
Biochem/physiol Actions
2-Naphthyl acetate/β-naphthyl acetate (BNA) is an ester substrate. It can be used in staining gels to detect esterase activity. BNA dissolved in acetone and ethanol produces a dark and very light/no background respectively. Hence destaining is not necessary if ethanol is used to dissolve BNA for esterase staining of gels.[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.2% Free naphthol | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp 67-70 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?