Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 167.00 | |
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 502.00 CHF 426.70 | |
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 993.00 | |
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’560.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 167.00
Nome del prodotto
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
InChI key
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N1875-250MG | 04061833273067 |
| N1875-100MG | 04061834109853 |
| N1875-500MG | 04061833273081 |
| N1875-25MG | 04061833273074 |