Vai a
N4875
Naphthol AS-MX phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-naphtho-2′,4′-xylidide Phosphate, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 51.50
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 134.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 415.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.32
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
216-480-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
CHF 51.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naphthol AS-MX phosphate, powder, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthol AS-MX phosphate is soluble in dioxane and is a substrate for phosphatase.
Application
Naphthol AS-MX phosphate has been used as:
  • a substrate for alkaline phosphatase in human osteoblasts
  • mouse embryonic stem cell (mESC)
  • coronal plane sections for fluorescence staining and analysis
Substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N2250N5625N5000
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N4875-1G04061834116769
N4875-100MG04061834116752
N4875-500MG04061834116776