N5000
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt
≥98% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substratesodium 3-(2,4-dimethylphenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to hazy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Substrati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?