Vai a
N3501
β-Nicotinamide mononucleotide
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-NMN, β-Nicotinamide ribose monophosphate, NMN, Nicotinamide ribotide, Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5′-phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 730.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 853.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’660.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.22
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-136-5
Beilstein/REAXYS Number:
3570187
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
CHF 150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H](C)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)[n+]2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C13H19N2O6P/c1-8-9(2)13(21-11(8)7-20-22(17,18)19)15-5-3-4-10(6-15)12(14)16/h3-6,8-9,11,13H,7H2,1-2H3,(H3-,14,16,17,18,19)/t8-,9+,11+,13+/m0/s1
InChI key
YYNOOWWEYJELSF-SEMCEJNYSA-N
General description
β-Nicotinamide mononucleotide (β-NMN) is an intermediate in the nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT)-catalyzed biosynthesis of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). NAMPT mediates the condensation of nicotinamide with 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate to produce β-NMN. β-NMN adenyltransferase subsequently converts β-NMN to NAD+.
Application
β-Nicotinamide mononucleotide (NMN) is used to study binding motifs within RNA aptamers and ribozyme activation processes involving β-nicotinamide mononucleotide (β-NMN)-activated RNA fragments.
Other Notes
Note: This is the common form of NMN. Do not confuse it with α-NMN.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
481907N7004481973
Nicotinamide Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Millipore
481907
Nicotinamide
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic)
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of item N3501, β-Nicotinamide mononucleotide?
    1 answer
    1. The solubility of this chemical in water is ≥33.4 mg/mL (test point, not an upper limit of saturation). However, it is insoluble in EtOH and DMSO.
      Helpful?
  2. ref N3501: how many pills in the pack of 25mg NMN?
    1 answer
    1. This product is a bulk powder. Note that this product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use.