Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti fondamentali
N7004
Sigma-Aldrich
β-Dinucleotide nicotinamide adenina
greener alternative
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasi, DPN, NAD, Nadide, Nucleotide difosfopiridina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.43 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
39200202
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
Stato
powder
Punteggio alternativa più verde
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white to off-white
applicazioni
metabolomics
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La nicotinammide adenina dinucleotide (NAD) è un coenzima essenziale la cui azione va ben oltre al suo tradizionale ruolo di “trasportatore di elettroni” ed influenza diversi processi cellulari. In biologia cellulare, il NAD si comporta da accettore di elettroni di cruciale importanza nella catena di trasporto degli elettroni, favorendo la produzione dell′ATP, la fonte primaria di energia nella cellula. Questo flusso di elettroni alimenta il sostentamento cellulare di base e vie metaboliche di segnalazione complesse. Al di là del proprio ruolo nel metabolismo energetico, il NAD svolge la funzione di molecola segnalatrice dinamica (dynamic signaling molecule), intermediando le risposte cellulari di fronte a svariati stimoli. Variazioni nella concentrazione di NAD attivano tutta una serie di eventi a livello di riparazione del DNA, di espressione genica e di morte cellulare, che consentono alle cellule di adattarsi allo stress e preservare l′omeostasi cellulare.
Nella ricerca biochimica, in NAD si distingue come cofattore essenziale per enzimi quali le sirtuine, le poli(ADP-ribosio) polimerasi e le cADP-ribosio sintasi. L′attività catalitica di tali enzimi dipende dal NAD+ ed esercita i propri effetti su processi quali la deacetilazione delle proteine, la riparazione del DNA e la segnalazione cellulare. In metabolomica, il NAD gioca un ruolo chiave nella regolazione delle vie metaboliche, e ha perciò richiamato l′attenzione dei ricercatori interessati ad acquisire una comprensione integrata del metabolismo cellulare. Il NAD partecipa in ulteriori processi cellulari articolati, fungendo da substrato nella ribosilazione dell′ADP—un processo di modificazione post translazionale che interessa la funzione proteica. Agisce inoltre come precursore dell′ADP-ribosio ciclico, un molecola con funzione di messaggero secondario coinvolta nella mobilizzazione del calcio e nella comunicazione cellulare. Le ricerche sul NAD promettono di condurre a risultati interessanti in ambiti diversi, tra cui quello dei processi di invecchiamento, nel quale il ruolo di questa molecola è oggetto di studi importanti. Altri studi si sono incaricati di esplorare il coinvolgimento del NAD nei disordini neurodegenerativi e a livello di squilibri metabolici.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione prodotti verdi alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo prodotto appartiene alla categoria dei prodotti re-ingegnerizzati, che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde “Prevenzione”, “Sintesi chimiche più sicure”, “Solventi e ausiliari più sicuri”, “Progettazione finalizzata all′efficienza energetica”, “Uso di materie prime rinnovabili” e “Chimica intrinsecamente più sicura per la prevenzione di incidenti”. Cliccando qui è possibile prendere visione del suo profilo DOZN (DOZN scorecard).
Applicazioni
Il β-nicotinammide adenina dinucleotide idrato è stato usato:
  • per preparare soluzioni standard di NAD+ per uno studio di metabolomica sul NAD+[1]
  • come componente della miscela parziale di reazione del saggio Murl da impiegare per la reazione con la glutammato racemasi[2]
  • come componente di una soluzione di colorazione cromogena per colorare embrioni di zebrafish[3]
Azioni biochim/fisiol
Accettore di elettroni
Caratteristiche e vantaggi
Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca.
Confezionamento
Confezionato in base al peso solido.
Nota sulla preparazione
Per preparare una soluzione potrebbe essere necessario riscaldare leggermente e sonicare.
Altre note
Questa è la forma comune del NAD.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Justine Bellier et al.
Cell reports, 30(5), 1400-1416 (2020-02-06)
The use of cetuximab anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR) antibodies has opened the era of targeted and personalized therapy in colorectal cancer (CRC). Poor response rates have been unequivocally shown in mutant KRAS and are even observed in a majority
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Juhyung Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13676-13676 (2018-09-14)
Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) plays a pivotal role in neural development and neurodegeneration. CDK5 activity can be regulated by posttranslational modifications, including phosphorylation and S-nitrosylation. In this study, we demonstrate a novel mechanism by which the acetylation of CDK5 at
Brian J North et al.
The EMBO journal, 33(13), 1438-1453 (2014-05-16)
Mice overexpressing the mitotic checkpoint kinase gene BubR1 live longer, whereas mice hypomorphic for BubR1 (BubR1(H/H)) live shorter and show signs of accelerated aging. As wild-type mice age, BubR1 levels decline in many tissues, a process that is proposed to
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf