Vai a
N115
Naltrindole hydrochloride
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
Sinonimo/i:
NTI hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 152.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 202.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 646.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 152.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naltrindole hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
Biochem/physiol Actions
Highly selective, non-peptide δ-opioid receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P102B4563A7479
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
off-white
color
white
color
-
color
tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N115-5MG04061832557366
N115-10MG04061832557342
N115-50MG04061832557359