Vai a
P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
R(+)-3-PPP hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
CHF 96.05
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 336.00
CHF 285.60
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
CHF 96.05
Prezzo di listinoCHF 113.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist. Also functions as σ1 receptor antagonist with essentially no affinity for the phencylidine site on the NMDA receptor.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Legal Information
Sold with the permission of Astra Pharmaceutical Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
54880D054H130
R(+)-HA-966 solid
Sigma-Aldrich
H130
R(+)-HA-966
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble
color
white
color
-
color
white
color
white
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Tokuyama et al.
Neuroscience letters, 233(2-3), 141-144 (1997-11-14)
We studied effects of various sigma ligands on GTPase activity in mouse prefrontal membranes. Some representative sigma agonists, such as (+)-pentazocine, SA4503 and (+)-3-PPP, stimulated the GTPase activity in a concentration-dependent manner in ranges of 10 nM to 10 microM.
M C Coldwell et al.
British journal of pharmacology, 127(5), 1135-1144 (1999-08-24)
This study characterized pharmacologically the functional responses to agonists at human dopamine D2(long) (hD2), D3 (hD3) and D4.4 (hD4) receptors separately expressed in cloned cells using the cytosensor microphysiometer. Dopaminergic receptor agonists caused increases in extracellular acidification rate in adherent
R Bergeron et al.
Psychopharmacology, 129(3), 215-224 (1997-02-01)
Several high affinity sigma (sigma) ligands, such as DTG, JO-1784, (+)-pentazocine, BD-737 and L-687,384, administered at low doses act as agonists by potentiating N-methyl-D-aspartate (NMDA)-induced activation of pyramidal neurons in the CA3 region of the rat dorsal hippocampus. This potentiation
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P102-25MG04061832092508
P102-100MG04061832083551