Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 18.20 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 18.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
technique(s)
cryopreservation: suitable
Application
For determination of liquid nitrogen level.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Worthington R033-8C11 | manufacturer/tradename Worthington D004-9C11 | manufacturer/tradename Worthington D010-9C16 | manufacturer/tradename Worthington D025-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M9904-1EA | 04061833452530 |