Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 90.10 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 90.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Replacement necktube core for the LD25 Liquid Dewar.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description cap/necktube core for 25 L Dewar | description cap/necktube core for 10 L Dewar | description cap/necktube core for 35 L Dewar | description cap for 4 L Dewar |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Worthington D025-9C16 | manufacturer/tradename Worthington D010-9C16 | manufacturer/tradename Worthington R036-9C16 | manufacturer/tradename Worthington D004-9C11 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?