Vai a
M8902
MES hemisodium salt
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.60
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
CHF 140.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4S·0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 55.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Application
MES hemisodium salt has been used as a buffer for the resuspension of carboxylated micelles.[1][2] It has also been used as a buffer for the immobilization of antibacterial nisin peptides.
Biochem/physiol Actions
MES is one of the major Good′s buffers and is applicable in regulating the pH value in physiological experiments, reagent solutions and plant culture medium.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9027M0164M3885
MES sodium salt ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES sodium salt
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
dry powder
form
crystalline powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤8% water content (Karl Fischer)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M8902-25G04061832549682
M8902-100G04061834063728