M3885
MES
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 2-(N-morfolino)etansolfonico, Acido 4-morfolin-etansolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Impurezze
≤8% water content (Karl Fischer)
Intervallo di pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1