Vai a
M8032
Mixed Bed Resin
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology
Sinonimo/i:
Mixed Bed Resin hydrogen and hydroxide form
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 244.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 987.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
CHF 244.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
pH
<5
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
A self-indicating Mixed Bed Resin for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea. The beads change color from blue to gold when exchange capacity is reached. Also, the color indicator turns gold with formamide immediately, so deionization must be checked by measuring conductivity.
Application
Mixed Bed Resin is suitable for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea, on a column or in a batch process.[1][2][3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
428736217468217476
Mixed Bed Resin DNA grade, BioReagent, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
M8032
Mixed Bed Resin
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
<5
pH
-
pH
-
pH
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)