Depending on whether cations or anions are put through the resin, this material will release H+ ions (if cations are in solution) or OH- ions (if anions are in solution). That said, it can raise or lower the pH, depending on the solution being used, but it is not inherently used to regulate pH; it depends upon the solution properties. The resin is typically used for demineralization and polishing applications rather than pH control.
428736
Amberlite™ MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh
Sinonimo/i:
AmberLite™ MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AmberLite™ MB20 Mixed Ion Exchange Resin,
Stato
beads
Livello qualitativo
Composizione
HCR-S[H+] and SBR[OH-]: in accordance
Parametri
60 °C max. temp.
Umidità
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Dimensione particelle
20-50 mesh
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Questa resina permette di correggere pH estremamente acidi o basici e portarli verso il pH 7?
1 answer-