Vai a
M7528
Terreno di coltura 199
HEPES modification, with Earle′s salts, and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell culture medium, M199 Medium, TCM 199
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Preparation Note
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0650M5017M9163
Medium 199 HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M7528
Medium 199
Medium 199 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M0650
Medium 199
Medium 199 With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M5017
Medium 199
Medium 199 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M9163
Medium 199
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Contenuto correlato
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Marten Michaelis et al.
BMC genomics, 18(1), 889-889 (2017-11-22)
Many genes important for reproductive performance are shared by both sexes. However, fecundity indices are primarily based on female parameters such as litter size. We examined a fertility mouse line (FL2), which has a considerably increased number of offspring and
Marten Michaelis et al.
Andrology, 8(5), 1419-1427 (2020-04-20)
Recently we described two outbred mouse lines which have been selected for high fertility. These mouse models doubled the number of offspring per litter. Although selected for a primarily female-trait of high fertility (increased litter size), we were interested whether
Wenjia Li et al.
Cell death & disease, 11(7), 599-599 (2020-08-01)
Alpha-lipoic acid (α-LA), a well-known antioxidant, was proved to active ALDH2 in nitrate tolerance and diabetic animal model. However, the therapeutic advantage of α-LA for heart failure and related signaling pathway have not been explored. This study was designed to
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M7528-500ML04061837847400
M7528-6X500ML04061834062141