Vai a
M0650
Terreno di coltura 199
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Sinonimo/i:
Cell growth medium, M199 Medium, TCM 199
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 32.50
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 32.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Application
Medium 199 has been used:
  • to culture human mesothelial cells[1]
  • as a component of the holding medium for the collection of embryos from pluriparous Boer goat
  • in the preparation of spheroid-embedded collagen matrices[2]
Preparation Note
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate at 1×.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9163M7528M5017
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. If I have 10x Medium, how can I dilute it in order to have 1x and grow cells?
    1 answer
    1. Since certain components in 10X medium concentrates precipitate at pH 7.0, it is necessary to adjust the pH of these solutions to maintain solubility.
      Therefore, it may be necessary for the user to adjust the pH of the 1X preparation with sterile 1 N NaOH or 1 N HCl. Procedure For Dilution to 1X (1 Liter):
      (NOTE: Dilution of 10X solutions should be performed with sterile containers, components, and equipment.)
      • Aseptically measure out approximately 850 ml of tissue culture grade water into an appropriate size container.
      • While gently stirring the water, add 100 ml of 10X medium.
      • To the solution, add the required amount of sodium bicarbonate ( 0.35 g/L) and L-glutamine (0.1 g/L), at 1X
      • While stirring, adjust the solution to desired pH with 1 N NaOH or 1 N HCl.
      • Bring medium to final volume with additional tissue culture grade water.
      • It is recommended to sterile filter the prepared medium through a 0.22 ?m sterile membrane, or, for example, a Stericup.
      • Aseptically dispense into sterile containers. Store refrigerated at 2-8° C