Vai a
M5883
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥92.5%, synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
7-Methyl-gdp, m7GDP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 373.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 920.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N5O11P2 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.23 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 373.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt, ≥92.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥92.5%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H17N5O11P2.2Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(26-10)2-25-29(23,24)27-28(20,21)22;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H5-,12,13,14,19,20,21,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
VSMXIKIFPKDZJA-IDIVVRGQSA-L
General description
7-Methylguanosine 5′-diphosphate (m7GDP) is derived when the human decapping Dcp2 enzyme cleaves the cap of the deadenylated mRNAs during the 5′–3′ mRNA decay pathway.
Application
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt has been used as a component of the elution buffer for the purification of 5’capped RNA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I4375T9375A5763
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥92.5%
assay
≥96%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)