Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 150.00 |
Informazioni su questo articolo
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
154-159 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(CCCCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C20H38O4/c1-19(2,15-17(21)22)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-20(3,4)16-18(23)24/h5-16H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
HYSMCRNFENOHJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color yellowish | color white to beige |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M5693-5MG | 04061833057919 |