Vai a
SML0545
CID 1067700
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, 2-[[(Benzoylamino)thioxomethyl]amino]-4,7-dihydro-5,5-dimethyl-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID-1067700, CID1067700, SID57578339
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 119.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 480.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 119.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3)C(=O)O)CC(OC2)(C)C
InChI
1S/C18H18N2O4S2/c1-18(2)8-11-12(9-24-18)26-15(13(11)16(22)23)20-17(25)19-14(21)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,19,20,21,25)
InChI key
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases that potently binds to Rab7 nucleotide binding site.
CID 1067700 is a potent and competitive inhibitor of Ras-related GTPases.
CID 1067700 antagonizes ras-related protein Rab-7 and reduces class switch DNA recombination (CSR) in B cells and survival of plasma cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0961SML0910SML0717
CID 1067700 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0545
CID 1067700
Kobe0065 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0961
Kobe0065
TC3.6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0910
TC3.6
W-13 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0717
W-13
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. After resuspending 5 mg CID 1067700 in DMSO, should it still be stored at 4°C or should it be stored at -20°C?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 4°C has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months.