Vai a
M5671
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
BioXtra
Sinonimo/i:
Basic magnesium carbonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
485.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-192-7
MDL number:
Form:
powder
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.01%, Ca: ≤0.5%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.02%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Application
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6306213118M7179
form
powder
form
powder
form
powder (light)
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
impurities
-
cation traces
Ca: ≤0.5%, Fe: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Na: ≤0.03%
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤1%, Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
reaction suitability
core: magnesium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M5671-500G04061834060222