63062
Magnesium carbonate basic
purum p.a., heavy, ≥40% (MgO)
Sinonimo/i:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Forma fisica
powder
Concentrazione
≥40% (MgO)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3