Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 103.00 | |
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 583.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 103.00
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside, fluorogenic glycanase substrate
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4
InChI
1S/C34H47N3O18/c1-12-7-22(44)50-18-8-16(5-6-17(12)18)49-32-24(36-14(3)42)28(47)30(20(10-39)52-32)55-34-25(37-15(4)43)29(48)31(21(11-40)53-34)54-33-23(35-13(2)41)27(46)26(45)19(9-38)51-33/h5-8,19-21,23-34,38-40,45-48H,9-11H2,1-4H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)/t19-,20-,21-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1
InChI key
BNYGKUQXGBVTRE-JFWBNMEYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M5639-1MG | 04061838446381 |
| M5639-5MG | 04061838446398 |