M6018
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside
glucanase substrate, fluorogenic, ≥98.00% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl beta-D-cellobioside
Scegli un formato
CHF 187.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 187.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl β-D-cellobioside, glucanase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥98.00% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
PRTGXBPFDYMIJH-MKQZUAMYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)