Vai a
M3671
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 2-(N-Morpholin)etan-solfonico, Acido 4-morfolin-etansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 281.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’070.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’630.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
224-632-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
141319
CHF 281.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤1.0% water
color
white
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
density
1.23 g/cm3 at 20—25 °C, 1.27 g/cm3 at 20—25 °C
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Il tampone MES, considerato come uno dei tamponi di Good utilizzato in applicazioni biologiche e biochimiche, ricopre un ruolo cruciale in svariati campi di ricerca. Questo tampone zwitterionico e morfolinico si dimostra assai utile per la sua efficace capacità tamponante nell′intervallo di pH che va da 5,5 a 6,7. In particolare, il tampone MES rifugge dalla formazione di complessi con la maggior parte dei metalli comunemente impiegati negli studi ambientali e biologici. La sua idrosolubilità si rivela eccellente, e dà mostra di una liposolubilità minima, cosa che lo rende impermeabile alle membrane.
Questo tampone multifunzionale trova applicazione diffusa nel preservare la stabilità dell′ambiente di soluzione di soluzioni da impiegare in terreni di coltura cellulare, in formulazioni tamponate contenenti proteine e in tamponi di corsa per elettroforesi. Le sue qualità risultano importanti anche nei processi di purificazione di anticorpi, peptidi, proteine, componenti ematici e fattori di crescita. Il tampone MES si fa preferire come prima scelta anche in elettrocromatografia capillare, assicurando bassa mobilità ionica. Nello specifico, viene impiegato come alternativa più sicura rispetto ad agenti potenzialmente tossici come il tampone cacodilato e i tamponi zwitterionici, tra cui il tampone citrato e il tampone malato. Il tampone MES si rivela assai utile per la regolazione fine del pH nei mezzi di crescita, per la stabilizzazione di soluzioni enzimatiche e come componente di un tampone di corsa PAGE in diversi contesti sperimentali.
Application
È stato utilizzato come mezzo tampone contenente bicarbonato.[1]
Il MES è stato usato come componente del tampone di eluizione utilizzato per eluire il plasma dalla colonna di affinità per la α2-macroglobulina. È stato utilizzato come tampone di attivazione durante la coniugazione di anticorpi a microparticelle. Il MES è stato utilizzato nella funzionalizzazione dei microcanali durante la creazione della piattaforma di risonanza plasmonica di superficie (SPR) microfluidica integrata per il rilevamento dei patogeni.
Features and Benefits
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 5,5-6,7 (25 °C), con una pKa di 6,1 (25 °C)
  • Altamente idrosolubile
  • Legame con ioni metallici minimo
  • Meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi, quali il Tris e il tampone fosfato
  • Stabile in un ampio intervallo di pH
  • Basso coefficiente di estinzione UV e reattività minima
Analysis Note
Low moisture
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8250M293369892
MES low moisture content, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3671
MES
MES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M8250
MES
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M2933
MES
MES monohydrate BioXtra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
69892
MES monohydrate
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
density
1.23 g/cm3 at 20—25 °C, 1.27 g/cm3 at 20—25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the pH of a solution of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The pH of a 0.5 M solution in water should be between 2.5 and 4.0.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. We test the solubility of Prod. No. M3671 at 20 grams in 80 mL of water. A clear, colorless solution is obtained. This concentration is not necessarily the upper solubility limit of MES in water.
      Helpful?
  6. Is Product M3671, MES - low moisture, autoclavable?
    1 answer
    1. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer solution. Sterilization of a MES buffer solution can be accomplished by filtering it through a 0.2 micron filter.
      Helpful?
  7. What does low moisture content mean in the description of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The amount of water/moisture for MES (M3671) is tested by Karl Fisher and meets a specification of less than 1%. The other MES Hydrates offered have a specification of less than 9%.
      Helpful?
  8. How does one prepare a buffer using Product M3671, MES - low moisture, free acid?
    1 answer
    1. A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH. Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH.