If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunofluorescence: suitable, nucleic acid detection: suitable
impurities
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
suitability
suitable for component for culture media, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Al di là di queste applicazioni, il tampone MES idrato viene impiegato diffusamente nella regolazione del pH di terreni per colture vegetali, soluzioni di reattivi ed esperimenti di fisiologia. Costituisce la scelta d′elezione per lo studio degli effetti del pH sulle reazioni enzimatiche e per le ricerche sulle interazioni di proteine e altre biomolecole con gli ioni metallici. In quanto tampone di Good, il MES idrato è conforme ad una serie di criteri rigorosi che sono: pKa intermedia rispetto all′intervallo del pH, idrosolubilità massima, solubilità in altri solventi minima, effetti salini ridotti al minimo, stabilità in un ampio intervallo di temperature, stabilità chimica ed enzimatica, assorbimento nello spettro di frequenze UV e visibile ridotta al minimo e facilità di sintesi. In più, non forma complessi con la maggior parte degli ioni metallici, garantendo così risultati affidabili nelle applicazioni che coinvolgono appunto ioni metallici.
Application
- Per sospendere le cellule prima di studi sull′induzione autofagica
- Nella preparazione del terreno di coltura di Murashige e Skoog per la crescita di pianticelle di Arabidopsis thaliana
- Nella coniugazione di sonde di ibridazione con opportuni bead prima dell′amplificazione mediante PCR Per trattare la matrice derivata dal fibroblasto prima della coniugazione con eparina per l′impiego come piattaforma di veicolazione del fattore di crescita vascolare endoteliale
- come tampone di lavaggio in uno studio di biologia molecolare[1]
- come componente di terreni di coltura[2]
Features and Benefits
- Ideale per la ricerca in biologia molecolare e nelle colture cellulari.
- Può essere usato come componente di tamponi in elettroforesi o nella separazione di proteine
- Sottoposto a ricerca di endotossine e a conteggio totale di microrganismi aerobi
- Privo di DNasi, RNasi, nickasi e proteasi
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
- Tampone efficace nell′intervallo di pH 5,5-6,7 (25 °C), con una pKa di 6,1 (25 °C)
- Altamente idrosolubile
- Legame con ioni metallici minimo
- Meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi, quali il Tris e il tampone fosfato
- Stabile in un ampio intervallo di pH
- Basso coefficiente di estinzione UV
- Reattività minima
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, nucleic acid detection: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) - |
| grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder or crystals |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) cell analysis | application(s) agriculture | application(s) - |
| solubility water: 335.3 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless, water: 335.3 g/L at 20 °C | solubility water: 0.25 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Scoprite i nostri tamponi biologici di elevata purezza in volumi di processo. Con le nostre soluzioni produttive qualificate, vi assicurerete stabilità, controllo del pH e forniture costanti.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M2933-10KG | 04065272302777 |
| M2933-6.25TSET | 04061823361217 |
| M2933-1KG | 04061835546695 |
| M2933-550G | 04061832539652 |
| M2933-100G | 04061835513840 |
| M2933-500G | 04061835546701 |
| M2933-6.250KG | 04061832539669 |
| M2933-25G | 04061834046202 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the molar weight of this compound? What does the x stand for in its formula?
1 answer-
This product is the hydrated form of MES. The anhydrous molecular weight of MES is 195.24 g/mol. The maximum allowable water content of this material is 9%. This value varies from lot to lot and is reported in the product Certificate of Analysis. As an example, the x value and molecular weight of a lot reporting a Water content of 8% may be determined as follows:
(108%/100%) * 195.24 g/mol= 210.8592 g/mol
210.8592g/mol - 195.24g/mol = 15.6192g/mol
15.6192 g/mol/18.02 g/mol = 0.86677, which is approximately = 1.
Therefore, since the value of x = 1 in the formula, The "as is" Molecular Weight of the compound = 213.25 g/molHelpful?
-