Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 74.40 | |
| 50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 269.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Metyrapone, ≥98% (HPLC), solid
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
toxicology assay: suitable
mp
52-55 °C (lit.)
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metyrapone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M2696-50MG | 04061834045953 |
| M2696-10MG | 04061832867403 |