Vai a
M149
Methiothepin mesylate salt
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[10,11-Dihydro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10-yl]-4-methylpiperazine mesylate salt, Metitepine mesylate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 265.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H24N2S2 · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CSc1ccc2Sc3ccccc3CC(N4CCN(C)CC4)c2c1
InChI
1S/C20H24N2S2.CH4O3S/c1-21-9-11-22(12-10-21)18-13-15-5-3-4-6-19(15)24-20-8-7-16(23-2)14-17(18)20;1-5(2,3)4/h3-8,14,18H,9-13H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CZMDZGZYKOGLJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methiothepin belongs to a new class of dibenzothiophenes. Methiothepin possesses neuroleptic activity.
Application
Methiothepin mesylate salt has been used to explore the relationship between circulating cells and the niche. It has also been used in serotonin (5-HT) and antagonists in vivo bioassays and in in vivo antagonist and lipopolysaccharide stimulations.
Biochem/physiol Actions
Methiothepin mesylate salt is a 5-HT1, 5-HT6, 5-HT7 serotonin receptor antagonist, which blocks serotonin autoreceptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O111SML0847SML2964
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MABN177304055977181630
M149-100MG04061834040682
M149-250MG04061834040699
Questions
  1. What is the solubility of M149 in salt water?
    1 answer
    1. The solubility of M149 Sigma-Aldrich Methiothepin mesylate salt has not been tested in salt water.
      As per our website and the CofA, the solubility is in H2O: 13 mg/mL
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m149#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/M149-100MG0000494391.pdf