Vai a
M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
Methyl α-D-galactoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 315.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-251-7
Beilstein/REAXYS Number:
81570
MDL number:
CHF 315.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
116-117 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
General description
Methyl α-D-galactopyranoside is potent inhibitor against the Debaryomyces hansenii UFV-1 extracellular and intracellular α-galactosidases. [1]
Application
Methyl α-D-galactopyranoside has been used in computational studies of protonated β-d-galactose and its hydrated complex. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4902M8146M0285
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)