Vai a
M0285
Methyl-β-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
Methyl β-D-galactoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-361-7
Beilstein/REAXYS Number:
81569
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to faint yellow
mp
176-179  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
General description
A β-D-galactopyranoside having a methyl substituent at the anomeric position.
Biochem/physiol Actions
Methyl galactoside is a hexose involved in the metabolism of 2-deoxygalactose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6501N9003
description
-
description
≥98% (TLC)
description
≥98%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)