Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 87.50 | |
| 50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 381.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to dark brown
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >3 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to dark brown | color white to brown | color yellow | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 774928-1G | 04061826647011 |
| 774928-250MG | 04061833231487 |
| 05-983 | 04053252671845 |
| M110-100MG | 04061834037880 |
| M110-50MG | 04061832082837 |
| M110-10MG | 04061834037897 |