Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 226.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(NC(C)=C2CCN)C=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7-9(4-5-12)10-6-8(14)2-3-11(10)13-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,13-14H,4-5,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
KFEAUMZKRNJEDU-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Methylserotonin is a 5-HT3 serotonin receptor agonist.
2-Methylserotonin is a selective full agonist at the 5-HT3 receptor.
2-Methylserotonin maleate, a serotonin type 3 (5-HT3) agonist is used as a training drug in drug discrimination studies. Use of 2-methylserotonin in evolving rats shows to reflect the ontogeny of the spinal 5-HT3 receptor system.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: >3 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?