Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 63.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 141.00 CHF 119.85 | |
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 380.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Metoclopramide hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Baxter
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
InChI key
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble 36 mg/mL | solubility H2O: soluble, alcohol: soluble | solubility H2O: soluble |
| originator Baxter | originator Alcon | originator Schering Plough | originator - |
| color white | color white | color - | color white to off-white |
| Gene Information human ... DRD2(1813), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HRH3(11255) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoclopramide hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0763-25G | 04061832091778 |
| M0763-10G | 04061834037408 |
| M0763-100G | 04061832091754 |