Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 144.00 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 268.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
R-(−)-Deprenyl hydrochloride, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −10.8°, c = 6.48 in H2O(lit.)
color
white
mp
141-142 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChI key
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Gene Information
human ... MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| color white | color - | color white | color - |
| originator Sanofi Aventis | originator Johnson & Johnson | originator Eli Lilly | originator - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M003-250MG | 04061835557653 |
| M003-1G | 04061835512720 |