P8013
Pargyline hydrochloride
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
98% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Applicazioni
- as a histone demethylase inhibitor to treat monocytes to investigate whether various inhibitors affect training
- to maximize uptake into dopaminergic neurons (DA) neurons in experimental rats,
- to study its effect on discolouration of medullary tissues of sclerotia of S. sclerotiorum
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves