Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 279.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 957.00 CHF 813.45 |
Informazioni su questo articolo
CHF 279.00
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
InChI key
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL | solubility H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL | solubility DMSO: 0.39 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white | color white | color yellow | color white to beige |
| Gene Information human ... DRD4(1815) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L131-25MG | 04061832091693 |
| L131-5MG | 04061833949344 |