G119
GYKI 52466 hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
1-(4-Aminophenyl)-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 0.39 mg/mL
ethanol: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 0.68 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)