Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’360.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-479-3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?