Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 159.00 CHF 135.15 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 597.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 135.15
Prezzo di listinoCHF 159.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
JNJ7777120, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-17-4-6-18(7-5-17)14(19)13-9-10-8-11(15)2-3-12(10)16-13/h2-3,8-9,16H,4-7H2,1H3
InChI key
HUQJRYMLJBBEDO-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on the pro-inflammatory microglia in rats[1]
- to study its effects on the Parkinson′s-like pathology in rat brain[2]
- to study its effects on the histamine receptor interaction in periodontal ligament fibroblasts (PDLF)[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥28 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to beige | color - | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?