Vai a
SML2940
ML417
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1H-Indol-2-yl)(4-(2-(4-methoxyphenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)methanone, Methanone, 1H-indol-2-yl[4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.90
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 79.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCN(CC2)C(=O)c3[nH]c4c(c3)cccc4)CCOc1ccc(cc1)OC
InChI key
HAZPAMUWUHDPDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML417 is a blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R) with very limited cross-reactivity at other GPCRs. ML417 potently induces G-protein activation, D3R-mediated b-arrestin translocation and pERK phosphorylation. It does not activate other dopamine receptors. ML417 protect D3R-expressing dopaminergic neurons from 6-OHDA induced cell death.
blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1688SML1249SML1248
ML417 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2940
ML417
KT172 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1688
KT172
KT185 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1249
KT185
KT182 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1248
KT182
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)