Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 197.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 792.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
ICI 118,551 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
- to block β-adrenergic signaling in various experiments
- to counteract degradation by endogenous T-lymphocyte monoamine oxidases
- to determine the specific receptor subtype necessary for isoproterenol to induce up-regulation of gene transcripts
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| color white | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I127-5MG | 04061833847596 |
| I127-25MG | 04061832091365 |