Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H35ON · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.97
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Amorolfine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@H](C)O[C@H](C)C2)cc1
InChI
1S/C21H35NO.ClH/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22;/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3;1H/t16?,17-,18+;
InChI key
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
Application
Amorolfine hydrochloride has been used as an antifungal agent.
Biochem/physiol Actions
Amorolfine blocks ergosterol biosynthesis by interfering with delta 14 reduction and the delta 7-8 isomerisation.
Amorolfine is a broad-based antifungal agent with fungicidal effects against most fungi, dermatophytes and yeasts.
Amorolfine hydrochloride is a potential for treating onychomycosis infected nails by topical application. A 5% solution combination with fluconazole is effective on sensitive fungus in fingernail onychomycosis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amorolfine hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?