Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 231.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 749.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Gliotoxin from Gliocladium fimbriatum,
Quality Level
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@]23CC4=CC=C[C@H](O)[C@H]4N2C(=O)[C@@]1(CO)SS3
InChI
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
InChI key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G9893-25MG | 04061832632100 |
| G9893-5MG | 04061833651339 |