Vai a
F6771
Fumagillin
from Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus), ≥90% (HPLC), powder, MetAP2 inhibitor
Sinonimo/i:
Fugillin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 259.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’050.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
245-433-8
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
Quality level:
CHF 259.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fumagillin from Aspergillus fumigatus, ≥90%, powder
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus)
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
color
white
mp
197-198  °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(CCC2(CO2)C1C3(C)OC3C\C=C(\C)C)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+
InChI key
NGGMYCMLYOUNGM-HCNIIHBUSA-N
General description
Fumagillin is a metabolic product of fungi. It is originally isolated from Aspergillus fumigatus.
Application
Fumagillin from Aspergillus fumigatus has been used:
  • in chick chorioallantoic membrane (CAM) assay to study the changes in protein expression in response to anti-angiogenic agent
  • to study its effects on the mortality of caged Nosema ceranae-infected honey bees- write in this way
  • as a positive control in in vitro and ex vivo studies
Biochem/physiol Actions
Methionine aminopeptidase-2 (MetAP-2) inhibitor; inhibits endothelial cell proliferation and angiogenesis.
Fumagillin is known to be effective against microsporidian fungal infections.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
344845G9893344847
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Fumagillin: an overview of recent scientific advances and their significance for apiculture
van den Heever JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(13), 2728-2737 (2014)
The effect of dicyclohexylamine and fumagillin on Nosema ceranae-infected honey bee (Apis mellifera) mortality in cage trial assays
Van den Heever JP, et al.
Apidologie, 47(5), 663-670 (2016)
A novel technique for quantifying changes in vascular density, endothelial cell proliferation and protein expression in response to modulators of angiogenesis using the chick chorioallantoic membrane (CAM) assay
Miller WJ, et al.
Journal of Translational Medicine, 2(1), 4-4 (2004)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F6771-1MG04061826674789
F6771-5MG04061833261781