Vai a
G2901
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt
chromogenic, ~99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
GPDA, Gly-Pro-pNA TosOH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 130.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 379.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N4O4 · C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 130.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
assay
~99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Peptidase IV.
Application
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt has been used as a substrate to assay dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) activity in serum,[1][2] and brush border homogenates.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G0142G0513S1899
assay
~99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)